Learn More
Ethyl-Chloronicotinat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10472651 1 g Glasflasche 1 Gramm
10237363 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 319600010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16982-21-1 | Molecular Formula: C4H7NO2S | Molecular Weight: 133.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16982-21-1
Summenformel C4H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 133.17
MDL-Nummer MFCD00074903
InChI-Schlüssel YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
PubChem CID 2733398
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-2-sulfanylidenacetat
SMILES CCOC(=O)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl thiooxamate
Schmelzpunkt 60.0°C to 66.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCSCO2C2H5
Menge 1 g
Formelmasse 133.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke