Learn More
Ethylthiooxamat, TRC
Artikelnummer. 30376873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376873 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376873 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92685010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Thiooxamate
CAS 16982-21-1
Summenformel C4 H7 N O2 S
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
SMILES CCOC(=O)C(=S)N
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-2-sulfanylidenacetat
Molekulargewicht (g/mol) 133.17
Formelmasse 133.0197