Learn More
Ethylthiophen-2-glyoxylat, TRC
Artikelnummer. 30383011
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383011 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383011 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92701025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Thiophene-2-glyoxylate
CAS 4075-58-5
Summenformel C8H8O3S
Menge 25 g
Synonym 2-Oxo-2-(thiophen-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)ethanoate, Ethyl 2-oxo-2-(2'-thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(Thiophen-2-yl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-Thienylacetate, Ethyl 2-Thienylglyoxylate, Ethyl 2-Thiopheneglyoxylate, Ethyl oxo(2-Thienyl)acetate, Ethyl alpha-oxo-2-Thiopheneacetate
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3S/c1-2-11-8(10)7(9)6-4-3-5-12-6/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)c1cccs1
Molekulargewicht (g/mol) 184.21
Formelmasse 184.0194