Learn More
Ethyltrans-3-(1 -pyrrolidinyl)acrylat, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359125 1 g 1 Gramm
11369125 5 g 5 Gramm
11379125 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359125 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16361.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65651-80-1
Summenformel C9H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.22
MDL-Nummer MFCD01075735
InChI-Schlüssel VFFHLZJSZHWXAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trans-3-1-pyrrolidinyl acrylate, e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl acrylate, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl prop-2-enoate, 3-pyrrolidin-1-yl-acrylic acid ethyl ester, hcnd@nadfu^u zfjjaap, 2-propenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, 2e, 3-pyrrolizinoacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-ylacrylate, ethyl 2e-3-pyrrolidinylprop-2-enoate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylprop-2-enoate
PubChem CID 639785
SMILES CCOC(=O)C=CN1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl trans-3-(1-pyrrolidinyl)acrylate
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Siedepunkt 118°C (1 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 4399757
IUPAC-Name Ethyl (E)-3-Pyrrolidin-1-ylprop-2-enoat
Formelmasse 169.22
Reinheit (%) ≥98%