Learn More
Ethyl-trans-formylcyclohexancarboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Trans-formylcyclohexanecarboxylate |
| CAS | 104802-53-1 |
| Summenformel | C10H16O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Trans-4-formylcyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h7-9H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C=O |
| IUPAC-Name | Ethyl-4-formylcyclohexan-1-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.23 |
| Formelmasse | 184.1099 |