Learn More
Ethyltrifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30136158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136158 100 g 100 Gramm
30136604 50 g 50 Gramm
30010849 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136158 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE930450100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 383-63-1
Summenformel C4H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.08
Synonym 2,2,2-Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl Perfluoroacetate, Ethyl Trifluoroacetate, Ethyl alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetate, NSC 220215, Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester;
IUPAC-Name Ethyl-2,2,2-trifluoracetat
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Trifluoroacetate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Formelmasse 142.0242