Learn More
Trifluoressigsäureethylester, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454724 250 g 250 Gramm
11434724 10 g 10 Gramm
11444724 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454724 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13717.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184.114 g/mol
Ethyl trifluoroacetoacetate is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is also used as an intermediate for agro chemicals and pharmaceuticals. Further, it is used in the preparation of fluorinated 2-thiouracil analogs as antithyroid agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyltrifluoracetoacetat wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet. Einsatz auch als Zwischenprodukt für Agrochemikalien und Pharmazeutika. Darüber hinaus Verwendung bei der Herstellung von fluorierten 2-Thiouracil-Analoga als Antithyroid-Mittel.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Benzol und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 372-31-6
Summenformel C6H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 184.114
MDL-Nummer MFCD00000424
InChI-Schlüssel OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 67793
IUPAC-Name Ethyl-Trifluor4,4,4-3-Oxobutanat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl trifluoroacetoacetate
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.259
Siedepunkt 129°C to 130°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.376
Menge 250 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 608353
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,benzene and organic solvents.
Formelmasse 184.12
Reinheit (%) ≥98%