Learn More
Ethyltrifluorpyruvat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl trifluoropyruvate acts as a building block in synthetic chemistry for the synthesis of fluorine containing compounds. It is also used as a reagent for the preparation of potential biologically active compounds like highly enantioselective organocatalytic hydroxyalkylation of indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyltrifluoropyruvat fungiert in der synthetischen Chemie als Baustein für die Synthese fluorhaltiger Verbindungen. Wird auch als Reagenz für die Herstellung von potenziellen biologisch aktiven Verbindungen wie der hoch enantioselektiven organokatalytischen Hydroxyalkylierung von Indolen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren und Laugen (Basen). Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl trifluoropyruvate |
| Dichte | 1.4 |
| Siedepunkt | 95°C to 98°C |
| Flammpunkt | 27°C (80°F) |
| Brechungsindex | 1.3405 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 2087388 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with dichloromethane. |
| Formelmasse | 170.09 |
| Mehr anzeigen |