Learn More
Ethyltrimethylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454434 100 g 100 Gramm
11444434 25 g 25 Gramm
11464434 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454434 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13100.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3938-95-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3938-95-2
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.187
MDL-Nummer MFCD00009129
InChI-Schlüssel HHEIMYAXCOIQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trimethylacetate, ethyl pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylpropionate, pivalic acid, ethyl ester, ethylpivalate, trimethylacetic acid, ethyl ester, unii-738s62lzwy, ethyltrimethylacetate, 2,2-dimethylpropanoic acid ethyl ester
PubChem CID 19838
IUPAC-Name Ethyl-2,2-dimethylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl trimethylacetate
Schmelzpunkt -90°C
Dichte 0.891
Siedepunkt 116°C to 118°C
Flammpunkt 16°C (60°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.393
Menge 100 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1747617
Merck Index 14,7511
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 99%