Learn More
Ethyl-Trimethylacetopyruvat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472158 5 g 5 Gramm
11462158 1 g 1 Gramm
11482158 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472158 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15164.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13395-36-3 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13395-36-3
Summenformel C10H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.234
MDL-Nummer MFCD00052319
InChI-Schlüssel NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trimethylacetopyruvate, hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, ethyl pivaloylpyruvate, pivaloylpyruvic acid ethyl ester, 3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester, ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, trimethylacetopyruvic acid ethyl ester, ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate
PubChem CID 83403
IUPAC-Name Ethyl-5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoat
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl trimethylacetopyruvate
Siedepunkt 68°C to 70°C (0.5 mmHg)
Brechungsindex 1.47
Menge 5 g
Beilstein 510374
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%