Learn More
Ethyluracil-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495890
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495890 5 g 5 Gramm
11485890 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495890 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26507.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 28485-17-8 | C7H8N2O4 | 184.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28485-17-8
Summenformel C7H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 184.15
MDL-Nummer MFCD00057337
InChI-Schlüssel MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254
PubChem CID 101411
IUPAC-Name Ethyl 2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl uracil-5-carboxylate
Menge 5 g
Formelmasse 184.15
Reinheit (%) 98%