Learn More
Ethylvalerat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492637 2500 mL 2500 Milliliter
11472637 100 mL 100 Milliliter
11482637 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14854.0F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-82-2
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.187
MDL-Nummer MFCD00009479
InChI-Schlüssel ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
PubChem CID 10882
IUPAC-Name Ethylpentanat
SMILES CCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl valerate
Schmelzpunkt -92°C to -90°C
Dichte 0.874
Siedepunkt 142°C to 145°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Brechungsindex 1.4
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1744680
Merck Index 14,9904
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 98%