Learn More
Masterflex™ Microbore-Schläuche aus Ethylvinylacetat
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0.51 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,27 mm
1,27 mm
1.42 mm
1,52 mm
1,85 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1.52 mm
2,08 mm
2,29 mm
2,29 mm
3,07 mm
3,23 mm
3,35 mm
3,45 mm
3,78 mm
Packungsgröße:
15 Meter
30 Meter
Beschreibung
- Durchsichtige, vernetzte Schläuche, flexible Mikroleitungsschläuche
- Praktisch zu 100 % elastisch, kehrt bei sanfter Erwärmung in seine ursprüngliche Form zurück
- Harz entspricht Spezifikationen nach USP 23, Klasse VI und National Formulary Vol. 14
- Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid, Gammastrahlung oder trockener Hitze
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.42 mm |
| Material | EVA |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3,35 mm |
| Zur Verwendung mit | Lösungsmittel/Spurenanalyse von Kohlenwasserstoffen/Farbcodierter Microbore Stopp-Schlauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittel/Spurenanalyse von Kohlenwasserstoffen/Farbcodierter Microbore Stopp-Schlauch |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Schlauchgröße | 34 |
| Farbe | Durchscheinend gelb |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 74 °C |