Learn More
Masterflex™ Microbore-Schläuche aus Ethylvinylacetat
Beschreibung
- Durchsichtige, vernetzte Schläuche, flexible Mikroleitungsschläuche
- Praktisch zu 100 % elastisch, kehrt bei sanfter Erwärmung in seine ursprüngliche Form zurück
- Harz entspricht Spezifikationen nach USP 23, Klasse VI und National Formulary Vol. 14
- Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid, Gammastrahlung oder trockener Hitze
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,85 mm |
| Material | EVA |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3,78 mm |
| Zur Verwendung mit | Lösungsmittel/Spurenanalyse von Kohlenwasserstoffen/Farbcodierter Microbore Stopp-Schlauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittel/Spurenanalyse von Kohlenwasserstoffen/Farbcodierter Microbore Stopp-Schlauch |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Schlauchgröße | 40 |
| Farbe | Durchscheinendes Gelb |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 74,° C |