Learn More
Masterflex™ Microbore-Schläuche aus Ethylvinylacetat
Artikelnummer. 11977875
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0.51 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,27 mm
1,27 mm
1.42 mm
1,52 mm
1,85 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1.52 mm
2,08 mm
2,29 mm
2,29 mm
3,07 mm
3,23 mm
3,35 mm
3,45 mm
3,78 mm
Packungsgröße:
15 Meter
30 Meter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11977875 0,25 mm 2,08 mm 15 Meter
11727355 0.51 mm 1.52 mm 30 Meter
11917885 1,02 mm 3,07 mm -
11787355 0,76 mm 2,29 mm 30 Meter
11707365 1,27 mm 2,29 mm -
11927885 1,27 mm 3,23 mm 15 Meter
11937885 1.42 mm 3,35 mm 15 Meter
11947885 1,52 mm 3,45 mm 15 Meter
11957885 1,85 mm 3,78 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11977875 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9571212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für biologische Tests. Saint Gobain Performance Plastics™ Microbore-Schläuche aus Ethylvinylacetat sind biologisch stabil, ungiftig und nicht kontaminierend.
  • Durchsichtige, vernetzte Schläuche, flexible Mikroleitungsschläuche
  • Praktisch zu 100 % elastisch, kehrt bei sanfter Erwärmung in seine ursprüngliche Form zurück
  • Harz entspricht Spezifikationen nach USP 23, Klasse VI und National Formulary Vol. 14
  • Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid, Gammastrahlung oder trockener Hitze
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Material EVA
Außendurchmesser (metrisch) 2,08 mm
Zur Verwendung mit Lösungsmittel/Spurenanalyse von Kohlenwasserstoffen/Farbcodierter Microbore Stopp-Schlauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittel/Spurenanalyse von Kohlenwasserstoffen/Farbcodierter Microbore Stopp-Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Schlauchgröße 12
Farbe Durchscheinendes Gelb
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C