Learn More
Ethyl Vinyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30383234
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383234 100 mL
30374789 2.5 L
30372853 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383234 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE931960100ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-92-2
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
Synonym 1-Ethoxyethene, 1-Ethoxyethylene, EVE, Ethoxyethene, Ethoxyethylene, Ethyl Vinyl Ether, Ethyloxyethene, NSC 8405, Vinamar, Vinyl Ethyl Ether, [(Ethenyl)oxy]ethane, [(Vinyl)oxy]ethane
SMILES CCOC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Vinyl Ether
Menge 100 mL
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Formelmasse 72.0575