Learn More
Ethylvinylketon, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044501
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11386996 5 g 5 Gramm
11396996 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11386996
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06829.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1629-58-9 | C5H8O | 84.118 g/mol
Ethyl vinyl ketone is used as reagent for annulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylvinylketon wird als Reagenz für die Annulation verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser; löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1629-58-9
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00009316
InChI-Schlüssel JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
PubChem CID 15394
IUPAC-Name Pent-1-en-3-on
SMILES CCC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl vinyl ketone
Namenshinweis stabilized
Dichte 0.844
Siedepunkt 103°C to 104°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.42
Menge 5 g
UN-Nummer UN3286
Beilstein 1735857
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; soluble in most organic solvents.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97%