Learn More
Ethylbenzol 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15871022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Unit Size:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
15871022 1 L Glasflasche 1 Liter
10687642 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10448472 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10589420 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10339444 25 L Metallfass 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15871022 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 118080010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.35 €
    34.65 € / 1 Liter
    Sparen 6.70 €
    16% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-41-4
MDL-Nummer MFCD00011647
InChI-Schlüssel YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC-Name Ethylbenzol
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethylbenzene
Namenshinweis 99.8%
Schmelzpunkt -95.0°C
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 136.0°C
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H10
Strukturformel C6H5C2H5
Brechungsindex 1.4940 to 1.4970
Menge 1 L
Beilstein 05, II, 274
Merck Index 15, 3820
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, carbon tetrachloride,, ether and sulfur dioxide, slightly soluble in chloroform, insoluble in ammonia
Molekulargewicht (g/mol) 106.168
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 99.8%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylbenzene
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.