Learn More
Ethylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337635 100 mL 100 Milliliter
11347635 500 mL 500 Milliliter
11357635 2500 mL 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11337635 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05908.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106.168 g/mol
Ethylbenzene is used as a solvent for rubber adhesives, varnishes, resins, paints and coatings. It acts as an intermediate in the preparation of styrene. It is also used as a fuel additive. It is added to gasoline as an anti-knock agent, thereby reducing engine knocking and increase the octane rating. In addition to this, it is used in natural gas recovery process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbenzol wird als Lösungsmittel für Gummiklebstoffe, Lacke, Harze, Farben und Beschichtungen verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Styrol. Es wird auch als Kraftstoffzusatz verwendet. Es wird dem Treibstoff als Klopfschutzmittel zugesetzt, wodurch das Motorklopfen verringert und die Oktanzahl erhöht wird. Darüber hinaus wird es in der Rückgewinnung von Erdgas eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethylalkohol, Benzol, Ethylether, Tetrachlorkohlenstoff, organischen Lösungsmitteln, Schwefeldioxid und Äther. Geringfügig mischbar mit Chloroform. Nicht mischbar mit Wasser und Ammoniak.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-41-4
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.168
MDL-Nummer MFCD00011647
InChI-Schlüssel YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC-Name Ethylbenzol
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylbenzene
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 0.867
Siedepunkt 135°C to 136°C
Flammpunkt 15°C (59°F)
Geruch Petrol-like
Brechungsindex 1.495
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1175
Beilstein 1901871
Merck Index 14,3765
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ethylalcohol,benzene,ethyl ether,carbon tetrachloride,organic solvents,sulfur dioxide and ether. Slightly miscible with chloroform. Immiscible with water and ammonia.
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) ≥99 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylbenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylbenzene