Learn More
Ethylbenzol-d10, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylbenzene-d10 |
| CAS | 25837-05-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C8 2H10 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-, Benzene-d5, ethyl-d5- (8CI,9CI), 6-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)benzene-1,2,3,4,5-d5, (Ethyl-d5)benzene-d5, Ethylbenzene-d10, Perdeuteroethylbenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.23 |
| Mehr anzeigen |