Learn More
Ethylbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylbenzene |
| CAS | 100-41-4 |
| Summenformel | C8 H10 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzene, ethyl-, Ethylbenzene, 1-Ethylbenzene, EB, Ethylbenzol, NSC 406903, Phenylethane, α-Methyltoluene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Ethylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.16 |
| Formelmasse | 106.0783 |