Learn More
Ethyldiphenylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483837 50 g 50 Gramm
11473837 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11483837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18292.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 607-01-2 | C14H15P | 214.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-01-2
Summenformel C14H15P
Molekulargewicht (g/mol) 214.25
MDL-Nummer MFCD00015170
InChI-Schlüssel WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyldiphenylphosphine, phosphine, ethyldiphenyl, diphenyl ethyl phosphine, diphenylphosphinoethane, diphenylphosphinoethan, ethyl diphenylphosphine, ethyl diphenyl phosphane, acmc-209mlk, ethyl diphenyl phosphine
PubChem CID 69082
IUPAC-Name Ethyl(diphenyl)phosphan
SMILES CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyldiphenylphosphine
Dichte 1.048
Siedepunkt 130°C to 132°C (1 mmHg)
Geruch Stench
Menge 50 g
UN-Nummer UN3278
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 214.25
Reinheit (%) 98%