Learn More
Ethyle1-(2-furylmethyl)-4,5-dioxopyrrolidin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ethyle1-(2-furylmethyl)-4, 5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate |
| CAS | 142774-43-4 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C12H13NO5 |
| MDL-Nummer | MFCD00085072 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | ethyl 1-2-furylmethyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 1-furan-2-ylmethyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-2-furanylmethyl-4,5-dioxo-, ethyl ester, acmc-1c782, ethyl 1-2-furylmethyl-4,5-dioxoazolidine-3-carboxylate, ethyl 1-furan-2-yl methyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,1-2-furanylmethyl-4,5-dioxo-,ethyl ester, 1-furan-2-ylmethyl-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydro-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-6-fluoro-1,1-dioxido-2-piperidin-1-ylcarbonyl-4h-1,4-benzothiazin-4-yl benzonitrile |
| InChI-Schlüssel | YGYRGGBYAUAMKP-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |