Learn More
Ethyle2-({[2(-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10485712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10485712 10 g 10 Gramm
10223092 1 g 1 Gramm
10190602 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10485712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. S12083EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 61713-23-3
Summenformel C9H16O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 252.343
MDL-Nummer MFCD00026901
InChI-Schlüssel NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci
PubChem CID 521987
IUPAC-Name Ethyl-2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanylmethylsulfanyl]acetat
SMILES CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3CH2O2CCH2SCH2SCH2CO2CH2CH3
Menge 10 g
Formelmasse 252.35
Reinheit (%) 97%