Learn More
Ethyl2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10622063 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10662443 10 g Amber Glass Bottle 10 Gramm
10061244 25 g Amber Glass Bottle 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622063 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD11371DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 33422-35-4
Summenformel C8H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.211
MDL-Nummer MFCD00052897
InChI-Schlüssel HNYRNJAZRKCHSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-3-oxopiperazin-2-yl acetate, ethyl 2-3-oxo-2-piperazinyl acetate, 2-piperazineacetic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxo-piperazin-2-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 3-oxopiperazine-2-acetate, ethyl 3-oxo-2-piperazinyl acetate, ethyl 3-oxopiperazin-2-yl acetate, ethyl 2s-3-oxopiperazin-2-yl acetate, pubchem17782, ethyloxopiperazinylacetate
PubChem CID 544550
IUPAC-Name Ethyl-2-(3-oxopiperazin-2-yl)acetat
SMILES CCOC(=O)CC1C(=O)NCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%