Learn More
Ethyl 2-amino-4-(4-chlorophenyl)-3-thiophenecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10421283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10421283 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10137252 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421283 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07018EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 65234-09-5
Summenformel C13H12ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 281.75
MDL-Nummer MFCD01038372
InChI-Schlüssel YHJWJJKFFNCDCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, us8889672, apogee a, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate #, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-thiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-chlorophenyl-,ethyl ester
PubChem CID 616598
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4-(4-chlorphenyl)thiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle2-amino-4-(4-chlorophenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 281.76
Reinheit (%) 97%