Learn More
Ethyle2-Amino-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophenecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10431283 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10380463 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431283 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07020DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 15854-11-2
Summenformel C14H15NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 277.338
MDL-Nummer MFCD01917484
InChI-Schlüssel ZUOUKGJUHCKVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-methoxyphenyl-,ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxy-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 727641
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4-(4-methoxyphenyl)thiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 277.34
Reinheit (%) 97%