Learn More
Ethyl2-amino-5-methyl-4-phenylthiophen-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10229934 5 g 5 Gramm
10180912 1 g 1 Gramm
10168314 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229934 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW00937DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4815-37-6
Summenformel C14H15NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 261.339
MDL-Nummer MFCD01763475
InChI-Schlüssel SXONDAWSQJWZEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester, maybridge1_000503, upcmld-dp080, upcmld-dp080:001, ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid,2-amino-5-methyl-4-phen, 2-amino-4-phenyl-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 693902
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C2=CC=CC=C2)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 261.34
Reinheit (%) 97%