Learn More
Ethyl2-mercapto-1H-imidazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10553242 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10272982 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553242 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM06163DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 64038-64-8
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00068042
InChI-Schlüssel PONOGPICUOALRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylate, 4-ethoxycarbonylimidazole-2-thiol, usaf el-63, imidazole-2-thiol, 5-ethoxycarbonyl, 2-mercapto-5-carbethoxyimidazole, imidazole, 2-mercapto-5-carbethoxy, ethyl 2-sulfanyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-mercaptoimidazole-4-carboxylate, maybridge1_005066
PubChem CID 2736338
IUPAC-Name Ethyl 2-Sulfanyliden-1,3-Dihydroimidazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) 97%