Learn More
Ethyle3-Amino-4-(Isopropylsulfonyl)-5-(Methylthio)thiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10099081 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10099081 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM03883DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
CAS 175202-72-9
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H17NO4S3
MDL-Nummer MFCD00085052
Menge 1 g
Synonym ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, ethyl 3-amino-5-methylsulfanyl-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-, ethyl ester, maybridge1_004975, ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2carboxylate, ethyl 3-amino-4-isopropylsulphonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-,ethyl ester, 3-amino-5-methylthio-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-azanyl-5-methylsulfanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, ethyl3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate
InChI-Schlüssel RUTILLJYJHVEPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)C(=C(SC)S1)S(=O)(=O)C(C)C
IUPAC-Name Ethyl-3-amino-5-(methylsulfanyl)-4-(propan-2-sulfonyl)thiophen-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 323.44
PubChem CID 2778831
Formelmasse 323.46
Reinheit (%) 97%