Learn More
Ethyl3-amino-(methylamino)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354052
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10354052
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00109DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 66315-23-9
Summenformel C10H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD04110945
InChI-Schlüssel ZPJHHBPBCFRECW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824047
IUPAC-Name Ethyl-3-amino-4-(methylamino)benzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(N)=C(NC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle3-amino-4-(methylamino)benzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym ethyl 3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylamino benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-methylamino-3-aminobenzoate, ethyl 3-azanyl-4-methylamino benzoate, ethyl3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylaminobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,3-amino-4-methylamino-, ethyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-methylamino-, ethyl ester
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 97%