Learn More
Ethyle4-[(2-ethoxy-2-Oxoethyl)thio]Butanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10374712 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10374712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM04026DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
CAS 63449-37-6
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H18O4S
Strukturformel CH3CH2O2C(CH2)3SCH2CO2CH2CH3
MDL-Nummer MFCD00085074
Menge 1 g
Synonym ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio butanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl butanoate, ethyl 4-ethoxycarbonyl methylthio butanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio butyrate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylbutanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulphanyl butanoate, butanoic acid,4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio-,ethyl ester, butanoic acid, 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio-, ethyl ester
InChI-Schlüssel QAUACNHILIEKFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCCSCC(=O)OCC
IUPAC-Name ethyl 4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]butanoate
Molekulargewicht (g/mol) 234.31
PubChem CID 2778847
Formelmasse 234.31
Reinheit (%) 97%