Learn More
Ethyl-4-chlor-2-(trifluormethyl)-pyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180942
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10180942 1 g 1 Gramm
10096724 5 g 5 Gramm
10031934 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10180942 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB04750DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 720-01-4
Summenformel C8H6ClF3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.59
MDL-Nummer MFCD00173897
InChI-Schlüssel DSULCDCBENGHAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylicacidethylester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-car, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 2737166
IUPAC-Name Ethyl 4-Chlor-2-(Trifluormethyl)pyrimidin-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 254.59
Reinheit (%) 97%