Learn More
Ethyle4-Formyl-2,5-Dimethyl-1-Phenyl-1 H-Pyrrole-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10170892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10170892 1 g 1 Gramm
10618925 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10170892 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP00028DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175276-52-5
Summenformel C16H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 271.316
MDL-Nummer MFCD00204225
InChI-Schlüssel BGDYIZGTPVRWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2798484
IUPAC-Name Ethyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenylpyrrol-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N(C(=C1C=O)C)C2=CC=CC=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 271.31
Reinheit (%) 97%