missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyle4-Formyl-2,5-Dimethyl-1-Phenyl-1 H-Pyrrole-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-2704765
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10170892

Marke: Thermo Scientific Maybridge SP00028DA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 175276-52-5
Summenformel C16H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 271.316
MDL-Nummer MFCD00204225
InChI-Schlüssel BGDYIZGTPVRWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2798484
IUPAC-Name Ethyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenylpyrrol-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N(C(=C1C=O)C)C2=CC=CC=C2)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 271.31
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt