Learn More
Ethyl4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10631893 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10713853 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10631893 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB02157DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 53715-64-3
Summenformel C13H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 247.312
MDL-Nummer MFCD00141953
InChI-Schlüssel FYPLITQTMHJFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylate, maybridge1_008302, ethyl4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2743970
IUPAC-Name Ethyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=CC=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 247.32
Reinheit (%) 97%