Learn More
Ethyl-5-(4-chlorphenyl)-2-formyl-3-furoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10792323 1 g 1 Gramm
10138754 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792323 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP00067DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175276-64-9
Summenformel C14H11ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 278.688
MDL-Nummer MFCD00275550
InChI-Schlüssel XFOQMTOCKSVCBO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2798516
IUPAC-Name Ethyl 5-(4-Chlorphenyl)-2-Formylfuran-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(OC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle5-(4-chlorophenyl)-2-formyl-3-furoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formylfuran-3-carboxylate, ethyl5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-, ethyl ester, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-,ethyl ester
Formelmasse 278.69
Reinheit (%) 97%