Learn More
Ethylencarbonat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10724231 250 g Glasflasche 250 Gramm
10539600 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10659853 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10724231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118412500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96-49-1 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-49-1
Summenformel C3H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 88.06
MDL-Nummer MFCD00005382
InChI-Schlüssel KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
PubChem CID 7303
IUPAC-Name 1,3-Dioxolan-2-on
SMILES C1COC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene carbonate
Schmelzpunkt 34.0°C to 37.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.3210g/mL
Siedepunkt 246.7°C
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 19, 100
Fieser 01,372
Relative Dichte 1.321
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 214g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,n-butanol and carbon tetra-,chloride,miscible with alcohol,ethyl acetate,benzene and,chloroform
Viskosität 1.92 mPa.s (40°C)
Formelmasse 88.06
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.