Learn More
Ethylendiacrylat, 90 %, stabailisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10314692 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10314692 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10562612 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10314692 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 366970250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2274-11-5 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2274-11-5
Summenformel C8H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 170.17
MDL-Nummer MFCD00008629
InChI-Schlüssel KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene diacrylate
Namenshinweis 90%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 62.0°C to 65.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4520 to 1.4560
Menge 25 mL
Beilstein 02, 1469
Relative Dichte 1.04
Synonym ethylene diacrylate, ethylene acrylate, ethylene glycol diacrylate, acrylic acid, ethylene ester, acrylic acid, ethylene glycol diester, 2-propenoic acid, 1,2-ethanediyl ester, acrylic acid, diester with ethylene glycol, 1,2-ethanediyl diacrylate, ethylene glycol dipropenoate, unii-42q902riye
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
IUPAC-Name 2-Prop-2-enoyloxyethylprop-2-enoat
Stabilisator 100ppm MEHQ
PubChem CID 75282
Formelmasse 170.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit