Learn More
Ethylendiethanolat, TRC
Artikelnummer. 30388023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388023 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388023 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE3706405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene Diethanoate
CAS 111-55-7
Summenformel C6H10O4
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC(OCCOC(C)=O)=O
IUPAC-Name Ethan-1,2-diyl-diacetat
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
Formelmasse 146.06