Learn More
Ethylen-Dimethacrylat, stabilisiert 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10607201 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10177323 1 L Glasflasche 1 Liter
13418558 5 L Plastikeimer 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607201 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 409922500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-90-5 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-90-5
Summenformel C10H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00008590
InChI-Schlüssel STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
PubChem CID 7355
ChEBI CHEBI:53436
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene dimethacrylate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H2C=C(CH3)COOCH2-)2
Brechungsindex 1.4530 to 1.4550
Menge 250 mL
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
IUPAC-Name 2-(2-Methylprop-2-enoyloxy)ethyl-2-methylprop-2-enoat
Stabilisator 90 to 110ppm MEHQ
Viskosität 3.1 mPa.s (20°C)
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit