Learn More
Ethylenglykol, mind. 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426882 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11426882 250 mL
11436882 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426882 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215108983
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol
Farbe Farblos
Dichte 1.113g/cm3 at 20°C
Menge 250 mL
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99% min.
Formelmasse 62.07