Learn More
Ethylenglycol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15397343 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15397343 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15397343 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 444230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenglykol
Schmelzpunkt -13.0 °C
CAS 107-21-1
Dichte 1.1130 g/ml
Menge 1 l
Flammpunkt 116 °C
Brechungsindex 1.4300 bis 1.4330
Relative Dichte 1.113
Summenformel C2H6O2
Strukturformel HOCH2CH2OH
Viskosität 21 mPa.s (20 ° C)
Wasser 0.2 % max.
Synonym Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
Siedepunkt 196.0 °C bis 198.0 °C
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: mischbar mit Essigsäure, Aceton, Glycerin, Pyridin, niederen aliphatischen Alkoholen, Aldehyden und Ketonen, schwer löslich im Ether, praktisch unlöslich in Benzol und Kohlenwasserstoffen
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)O
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formelmasse 62.06
Reinheit (%) ≥98.5%GC
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen