Learn More
Ethylenglycol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13486369 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13486369 5 L Kunststoff-Fass 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13486369 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444230050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethylene Glycol
Schmelzpunkt -13,0 °C
CAS 107-21-1
Menge 5 L
Flammpunkt 116°C
Verpackung Kunststoff-Fass
Brechungsindex 1.4300 to 1.4330
Relative Dichte 1.113
Summenformel C2H6O2
Strukturformel HOCH2CH2OH
Viskosität 21 mPa.s (20°C)
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
Siedepunkt 196.0°C to 198.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)O
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formelmasse 62.06
Güte Technisch
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylene glycol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol