Learn More
Ethylenglykol, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15598564 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15598564
Marke: Avantor J.T.Baker 930001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Für Labor, Forschung oder Fertigung
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenglycol
Menge 500 ml
Flammpunkt 111.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.10 kg
Formelmasse 62.07
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol