Learn More
Ethylenglykol-Bis(2-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15630700 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15630700 50 g 50 Gramm
15610700 10 g 10 Gramm
15620700 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15630700 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 0377950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Komplexometrie, ≥ 98.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-42-5
Summenformel C14H24N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 380.35
MDL-Nummer MFCD00004291
InChI-Schlüssel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Egtazic-Säure, Ethylen-bis-Oxyethylenitrilo-Tetraessigsäure, 1,2-bis 2 -bis-Carboxymethylaminoethoxyethan, Ethylenglycol-Tetraessigsäure, Egtazic-Säure usan:inn, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI #CHEBI:30740
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenglycol-bis(2-Aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure
Menge 50 g
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1717370
Formelmasse 380.35 mol
Reinheit (%) ≥98 % (T)