missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylenglycol-bis-p-Toluolsulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11437114
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11437114 10 g 10 Gramm
11447114 50 g 50 Gramm
11457114 250 g 250 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11437114

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21539.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 6315-52-2 | C16H18O6S2 | 370.434 g/mol

Ethylene di(p-toluenesulfonate) [Ethylene glycol ditosylate] has been used in the synthesis of, cyclohexyl-fused 1,4,7-triazacyclononane, 1,2-ethylenecalix[6]arene, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-3, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-4, 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- and 1,3-calix[6]crown-5.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ethylen-di(p-toluolsulfonat) [Ethylenglycolditosylat] wurde für die Synthese von Cyclohexyl-fusioniertem 1,4,7-Triazacyclononan, 1,2-Ethylenecalix[6]aren, 1,3- und 1,4-calix[6]crown-3, 1,3- und 1,4-calix[6]crown-4, 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- und 1,3-calix[6]crown-5 verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6315-52-2
Summenformel C16H18O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 370.434
MDL-Nummer MFCD00008549
InChI-Schlüssel LZIPBJBQQPZLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis tosyloxy ethane, ethylene glycol ditosylate, ethylene ditosylate, ethane-1,2-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, 1,2-bis p-toluenesulfonyloxy ethane, ethylene di p-toluenesulfonate, 1,2-ethanediol, bis 4-methylbenzenesulfonate, ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate, 2-p-tolylsulfonyloxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 228289
IUPAC-Name 2-(4-Methylphenyl)sulfonyloxyethyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 122°C to 127°C
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 370.45
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.