Learn More
Ethylenglykoldiacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10347930
Marke: Thermo Scientific Acros 176220025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-55-7
Summenformel C6H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
MDL-Nummer MFCD00008718
InChI-Schlüssel JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
IUPAC-Name 2-Acetyloxyethylacetat
SMILES CC(=O)OCCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol diacetate
Schmelzpunkt -41°C
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 186°C to 187°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Brechungsindex 1.4142 to 1.4162
Menge 2.5 L
Beilstein 02, 142
Merck Index 15, 3853
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,miscible with ethanol and acetone
Viskosität 2.58 mm2/s (20°C)
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit