Learn More
Ethylene Glycol Diethyl Ether, 98%, Honeywell™
Artikelnummer. 15682230 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15682230 100 mL 100 Milliliter
15692230 500 mL 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15682230
Marke: Honeywell Research Chemicals 224111100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 629-14-1
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.176
MDL-Nummer MFCD00009253
InChI-Schlüssel LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC-Name 1,2-Diethoxyethan
SMILES CCOCCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene Glycol Diethyl Ether
Farbe Gelb
Dichte 0.842g/mL at 25°C
Siedepunkt 121°C
Flammpunkt 22°C (71.6°F)
Strukturformel CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1153
Beilstein 1732917
Formelmasse 118.17g/mol
Dampfdruck 9.4mmHg (20°C)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Liquid