Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylene Glycol Diethyl Ether |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | 0.842g/mL at 25°C |
| Siedepunkt | 121°C |
| Flammpunkt | 22°C (71.6°F) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN1153 |
| Beilstein | 1732917 |
| Mehr anzeigen |